Drukuj
3-Fluoro-4-nitrophenol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
303370050 303370010
ACRO303370050EA 597 PLN
ACRO303370050 ACRO303370010
3-Fluoro-4-nitrophenol 99%
3-Fluoro-4-nitrophenol
Formuła: C₆H₄FNO₃
Temp. topnienia: 92…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041251
Numer CAS: 394-41-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-895-6
Jednostka: 2811
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥98.5 %