5-Fluoro-2-nitrofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
A12568.09
A12568.18
A12568.30
A12568.09EA
266
PLN
A12568.09
A12568.18
A12568.30
5-Fluoro-2-nitrofenol ≥98%
5-Fluoro-2-nitrofenol
Purity: 98%
CAS No.: 446-36-6
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Flash Point: 91°(195°F)
Melting Point: 30-36°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1870311
MDL No.: MFCD00007107
Formuła:
C₆H₄FNO₃ MW: 157.1 g/mol Temp. Wrzenia: 260 °C Temp. topnienia: 30…36 °C Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007107 Numer CAS: 446-36-6 Numer WE (dawny EINECS): 207-168-6 |