Drukuj
5-Fluoro-2-nitrofenol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
241970250 241971000
ACRO241970250EA 371 PLN
ACRO241970250 ACRO241971000
5-Fluoro-2-nitrofenol 99%
5-Fluoro-2-nitrofenol
Formuła: C₆H₄FNO₃
MW: 157.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 260 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 32…35 °C
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007107
Numer CAS: 446-36-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-168-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
GC ≥98.5 %