Drukuj
2-Fluorofenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
119540100 119541000 119545000
ACRO119540100EA 141 PLN
ACRO119540100 ACRO119541000 ACRO119545000
2-Fluorofenol 98%
2-Fluorofenol
Formuła: C₆H₅FO
Temp. Wrzenia: 152 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,256 g/cm³
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002155
Numer CAS: 367-12-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-681-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5134 to 1.5154 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0003 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered