2-Fluoro-4-nitrophenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13134.06
A13134.14
A13134.06EA
588
PLN
A13134.06
A13134.14
2-Fluoro-4-nitrophenol ≥98%
2-Fluoro-4-nitrophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 403-19-0
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 117-121°
Beilstein Reference: 1944995
Formuła:
C₆H₄FNO₃ MW: 157.1 g/mol Temp. topnienia: 117…121 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051970 Numer CAS: 403-19-0 |