2-Fluoro-6-nitrophenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
6-Fluoro-2-nitrophenol
L08851.03
L08851.06
L08851.03EA
469
PLN
L08851.03
L08851.06
2-Fluoro-6-nitrophenol ≥98%
2-Fluoro-6-nitrophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 1526-17-6
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 91-94°
Beilstein Reference: 1870307
Formuła:
C₆H₄FNO₃ MW: 157.1 g/mol Temp. topnienia: 91…94 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042446 Numer CAS: 1526-17-6 Numer WE (dawny EINECS): 216-199-4 |