2,5-Difluorofenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18744.06
A18744.14
A18744.06EA
276
PLN
A18744.06
A18744.14
2,5-Difluorofenol ≥97%
2,5-Difluorofenol
Purity: 97%
CAS No.: 2713-31-7
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 53°(127°F)
Odour: Phenol-like
Beilstein Reference: 2081076
UN No.: 2921
MDL No.: MFCD00042501
Formuła:
C₆H₄F₂O Temp. Wrzenia: 166 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 36…40 °C Temp. Zapłonu: 53 °C (127 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042501 Numer CAS: 2713-31-7 Jednostka: 2921 ADR: 8,II |