2,4-Difluorophenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 367-27-1
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4860
Odour: Phenol-like
Melting Point: 21-24°
Boiling Point: 52-54°/14mm
Beilstein Reference: 1934803
UN No.: 2921
MDL No.: MFCD00009715
Formuła:
C₆H₄F₂O Temp. Wrzenia: 52…54 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 21…24 °C Gęstość: 1,362 Temp. Zapłonu: 56 °C (132 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009715 Numer CAS: 367-27-1 Numer WE (dawny EINECS): 206-688-0 Jednostka: 2921 ADR: 8,II |