4-(Trifluoromethoxy)anisole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
A19746.06
A19746.14
A19746.06EA
219
PLN
A19746.06
A19746.14
4-(Trifluoromethoxy)anisole ≥98%
4-(Trifluoromethoxy)anisole
Purity: 98+%
CAS No.: 710-18-9
Molecular Formula: C8H7F3O2
Formula Weight: 192.14
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 163-165°
Beilstein Reference: 2556809
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00216942
Formuła:
C₈H₇F₃O₂ Temp. Wrzenia: 163…165 °C Gęstość: 1,272 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00216942 Numer CAS: 710-18-9 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |