Pentafluroanizol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,3,4,5,6-Pentafluoroanisole
B23928.06
B23928.14
B23928.22
B23928.06EA
251
PLN
B23928.06
B23928.14
B23928.22
Pentafluroanizol ≥98%
Pentafluroanizol
Purity: 98%
CAS No.: 389-40-2
Molecular Formula: C7H3F5O
Formula Weight: 198.09
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -38°
Boiling Point: 136-138°
Beilstein Reference: 2052664
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000289
Formuła:
C₇H₃F₅O Temp. Wrzenia: 136…138 °C Temp. topnienia: –38 °C Gęstość: 1,50 Temp. Zapłonu: 32 °C (89 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000289 Numer CAS: 389-40-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-866-8 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |