3-Fluoroanizol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Fluoro-3-methoxybenzene
A10931.09
A10931.14
A10931.18
A10931.30
A10931.09EA
247
PLN
A10931.09
A10931.14
A10931.18
A10931.30
3-Fluoroanizol ≥99%
3-Fluoroanizol
Purity: 99%
CAS No.: 456-49-5
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4890
Melting Point: -35°
Boiling Point: 158-159°
Beilstein Reference: 1858895
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000335
Formuła:
C₇H₇FO MW: 126.13 g/mol Temp. Wrzenia: 158…159 °C Temp. topnienia: –35 °C Gęstość: 1.104 Temp. Zapłonu: 43 °C (109 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000335 Numer CAS: 456-49-5 Numer WE (dawny EINECS): 207-267-4 Jednostka: 1993 ADR: 3 III |