3,4-Difluoroanisole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12474.06
A12474.14
A12474.06EA
220
PLN
A12474.06
A12474.14
3,4-Difluoroanisole ≥98%
3,4-Difluoroanisole
Purity: 98%
CAS No.: 115144-40-6
Molecular Formula: C7H6F2O
Formula Weight: 144.12
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4680
Beilstein Reference: 6717610
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00010730
Formuła:
C₇H₆F₂O Temp. Wrzenia: 139 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 1,214 Temp. Zapłonu: 55 °C (131 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010730 Numer CAS: 115144-40-6 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |