odczynnik Sangera, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
42085-250G
42085-50G
SIAL42085-250GEA
1750
PLN
SIAL42085-250G
SIAL42085-50G
odczynnik Sangera, Sigma-Aldrich®
odczynnik Sangera
Formuła:
C₆H₃FN₂O₄ Temp. Wrzenia: 296 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 24…26 °C Gęstość: 1,48 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007056 Numer CAS: 70-34-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-734-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,04199 |