Drukuj

odczynnik Sangera

Dostawca: Molekula
Uwaga

MOLE16762000-100GEA 984 PLN
MOLE16762000-100G
odczynnik Sangera
odczynnik Sangera
Formuła: C₆H₃FN₂O₄
MW: 186,1 g/mol
Temp. Wrzenia: 296 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 24…26 °C
Gęstość: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007056
Numer CAS: 70-34-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-734-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,04199

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR