odczynnik Sangera ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11871.22EA
1930
PLN
A11871.22
A11871.14
A11871.06
odczynnik Sangera ≥99%
odczynnik Sangera
Purity: 99%
CAS No.: 70-34-8
Molecular Formula: C6H3FN2O4
Formula Weight: 186.10
Flash Point:
Refractive Index: 1.5690
Melting Point: 24-30°
Boiling Point: 296°
Beilstein Reference: 398632
Merck Reference: 14,4172
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007056
Formuła:
C₆H₃FN₂O₄ MW: 186,1 g/mol Temp. Wrzenia: 296 °C Temp. topnienia: 24…30 °C Gęstość: 1,482 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007056 Numer CAS: 70-34-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-734-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,4172 |