odczynnik Sangera 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
117030050
117030250
117031000
117035000
ACRO117030050EA
234
PLN
ACRO117030050
ACRO117030250
ACRO117031000
ACRO117035000
odczynnik Sangera 98%
odczynnik Sangera
Formuła:
C₆H₃FN₂O₄ Temp. Wrzenia: 296 °C Temp. topnienia: 23…26 °C Gęstość: 1,48 g/cm³ Temp. Zapłonu: >112 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007056 Numer CAS: 70-34-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-734-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 13,04199 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow to brown Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5675 to 1.5705 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Residue after ignition | ≤0.05 % |
Suitability | (for precip. of Fe, etc.) Passes test |