1-Fluoro-4-nitrobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
A11057.36
A11057.0E
A11057.22
A11057.36EA
1560
PLN
A11057.36
A11057.0E
A11057.22
1-Fluoro-4-nitrobenzen ≥99%
1-Fluoro-4-nitrobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 350-46-9
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5315
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 204-206°
Beilstein Reference: 606923
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007282
Formuła:
C₆H₄FNO₂ MW: 141.1 g/mol Temp. Wrzenia: 204…206 °C Temp. topnienia: 22…24 °C Gęstość: 1.330 Temp. Zapłonu: 83 °C (181 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007282 Numer CAS: 350-46-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-502-8 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |