Drukuj
1-Fluoro-4-nitrobenzen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
119491000 119495000
ACRO119491000EA 342 PLN
ACRO119491000 ACRO119495000
1-Fluoro-4-nitrobenzen 99%
1-Fluoro-4-nitrobenzen
Formuła: C₆H₄FNO₂
Temp. Wrzenia: 205 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 27 °C
Gęstość: 1,33 g/cm³
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007282
Numer CAS: 350-46-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-502-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to dark brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5302 to 1.5322 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %