1-Fluoro-2-nitrobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 1493-27-2
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Flash Point: 94°(201°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.340
Refractive Index: 1.5317
Melting Point: -8°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 607262
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007048
Formuła:
C₆H₄FNO₂ Temp. Wrzenia: 215 °C Temp. topnienia: –8 °C Gęstość: 1,340 Temp. Zapłonu: 94 °C (201 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007048 Numer CAS: 1493-27-2 Numer WE (dawny EINECS): 216-088-0 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |