Drukuj
1-Fluoro-2-nitrobenzen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
119480100 119480500 119482500
ACRO119480100EA 123 PLN
ACRO119480100 ACRO119480500 ACRO119482500
1-Fluoro-2-nitrobenzen 99%
1-Fluoro-2-nitrobenzen
Formuła: C₆H₄FNO₂
Temp. Wrzenia: 215 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 9…6 °C
Gęstość: 1,335 g/cm³
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007048
Numer CAS: 1493-27-2
Numer WE (dawny EINECS): 216-088-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5307 to 1.5327 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %