Drukuj
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Difluoronitrobenzene
241930250 241931000
ACRO241930250EA 491 PLN
ACRO241930250 ACRO241931000
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃F₂NO₂
Temp. Wrzenia: 80…81 °C (14 mmHg)
Gęstość: 1,441 g/cm³
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007198
Numer CAS: 369-34-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-718-2
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %