4-Fluoro-3-nitroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15371.14
A15371.22
A15371.36
A15371.14EA
301
PLN
A15371.14
A15371.22
A15371.36
4-Fluoro-3-nitroanilina ≥98%
4-Fluoro-3-nitroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 364-76-1
Molecular Formula: C6H5FN2O2
Formula Weight: 156.12
Flash Point: 91°(195°F)
Melting Point: 94-98°
Beilstein Reference: 2210199
MDL No.: MFCD00007833
Formuła:
C₆H₅FN₂O₂ MW: 156.12 g/mol Temp. topnienia: 94…98 °C Gęstość: 0.43 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007833 Numer CAS: 364-76-1 Numer WE (dawny EINECS): 206-665-5 |