Drukuj
4-Fluoro-3-nitroanilina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
168400250 168401000 168400050
ACRO168400250EA 264 PLN
ACRO168400250 ACRO168401000 ACRO168400050
4-Fluoro-3-nitroanilina 99%
4-Fluoro-3-nitroanilina
Formuła: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Temp. topnienia: 96…99 °C
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007833
Numer CAS: 364-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-665-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
GC ≥98.5 %