4-Fluoro-2-nitroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10685.18
A10685.22
A10685.36
A10685.18EA
495
PLN
A10685.18
A10685.22
A10685.36
4-Fluoro-2-nitroanilina ≥98%
4-Fluoro-2-nitroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 364-78-3
Molecular Formula: C6H5FN2O2
Formula Weight: 156.12
Flash Point: 89°(192°F)
Melting Point: 90-94°
Beilstein Reference: 2210197
MDL No.: MFCD00007830
Formuła:
C₆H₅FN₂O₂ MW: 156.12 g/mol Temp. topnienia: 90…94 °C Temp. Zapłonu: 89 °C (192 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007830 Numer CAS: 364-78-3 Numer WE (dawny EINECS): 206-666-0 |