Drukuj
4-Fluoro-2-nitroanilina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
233070100 233071000
ACRO233070100EA 182 PLN
ACRO233070100 ACRO233071000
4-Fluoro-2-nitroanilina 99%
4-Fluoro-2-nitroanilina
Formuła: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Temp. topnienia: 92…95 °C
Temp. Zapłonu: 89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007830
Numer CAS: 364-78-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-666-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
GC ≥98.5 %