Drukuj
2-Fluoro-5-nitroanilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
168390250 168391000 168390050
ACRO168390250EA 335 PLN
ACRO168390250 ACRO168391000 ACRO168390050
2-Fluoro-5-nitroanilina 98%
2-Fluoro-5-nitroanilina
Formuła: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Temp. topnienia: 99…103 °C
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007652
Numer CAS: 369-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-720-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Ochre to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥97.5 %