2,3,4,5,6-Pentafluoroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Aminopentafluorobenzene, Pentafluoroaniline
A19348.06
A19348.14
A19348.22
A19348.06EA
252
PLN
A19348.06
A19348.14
A19348.22
2,3,4,5,6-Pentafluoroanilina ≥98%
2,3,4,5,6-Pentafluoroanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 771-60-8
Molecular Formula: C6H2F5N
Formula Weight: 183.08
Flash Point: 73°(163°F)
Melting Point: 34-37°
Boiling Point: 156-157°
Beilstein Reference: 1819387
MDL No.: MFCD00007643
Formuła:
C₆H₂F₅N Temp. Wrzenia: 156…157 °C Temp. topnienia: 34…37 °C Gęstość: 1,744 Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007643 Numer CAS: 771-60-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-234-2 |