4-Fluoroanilina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15597.14
A15597.22
A15597.36
A15597.14EA
186
PLN
A15597.14
A15597.22
A15597.36
4-Fluoroanilina ≥99%
4-Fluoroanilina
Purity: 99%
CAS No.: 371-40-4
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5400
Odour: Recognizable
Melting Point: -2°
Boiling Point: 186-187°
Beilstein Reference: 742030
Merck Reference: 14,4169
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007829
Formuła:
C₆H₆FN Temp. Wrzenia: 186…187 °C Temp. topnienia: –2 °C Gęstość: 1,158 Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007829 Numer CAS: 371-40-4 Numer WE (dawny EINECS): 206-735-5 Jednostka: 2941 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,4169 |