Drukuj
4-Fluoroanilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
119291000 119295000 119290250
ACRO119291000EA 288 PLN
ACRO119291000 ACRO119295000 ACRO119290250
4-Fluoroanilina 98%
4-Fluoroanilina
Formuła: C₆H₆FN
Temp. Wrzenia: 187 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,157 g/cm³
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007829
Numer CAS: 371-40-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-735-5
Jednostka: 2941
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,04196
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to red-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %