3-Fluoroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 372-19-0
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5440
Odour: Recognizable
Boiling Point: 186-187°
Beilstein Reference: 1305471
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007758
Formuła:
C₆H₆FN Temp. Wrzenia: 186…187 °C Temp. topnienia: –2 °C Gęstość: 1,156 Temp. Zapłonu: 77 °C (170 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007758 Numer CAS: 372-19-0 Numer WE (dawny EINECS): 206-747-0 Jednostka: 2941 ADR: 6.1,III |