Drukuj
3,5-Difluoroanilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
311420010 311420100 311420500
ACRO311420010EA 107 PLN
ACRO311420010 ACRO311420100 ACRO311420500
3,5-Difluoroanilina 98%
3,5-Difluoroanilina
Formuła: C₆H₅F₂N
MW: 129.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 82 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 37…41 °C
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007763
Numer CAS: 372-39-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-752-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %