2-Fluoroanilina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 348-54-9
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.5420
Odour: Recognizable
Melting Point: -29°
Boiling Point: 171-173°
Beilstein Reference: 1524219
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007642
Formuła:
C₆H₆FN Temp. Wrzenia: 171…173 °C Temp. topnienia: –29 °C Gęstość: 1,152 Temp. Zapłonu: 60 °C (140 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007642 Numer CAS: 348-54-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-478-9 Jednostka: 2941 ADR: 6.1,III |