Drukuj
2-Fluoroanilina 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
119270250 119271000 119275000
ACRO119270250EA 197 PLN
ACRO119270250 ACRO119271000 ACRO119275000
2-Fluoroanilina 99+%
2-Fluoroanilina
Formuła: C₆H₆FN
Temp. Wrzenia: 182…183 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –29 °C
Gęstość: 1,151 g/cm³
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007642
Numer CAS: 348-54-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-478-9
Jednostka: 1992
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %