2,5-Difluoroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10272.09
A10272.18
A10272.09EA
347
PLN
A10272.09
A10272.18
2,5-Difluoroanilina ≥98%
2,5-Difluoroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 367-30-6
Molecular Formula: C6H5F2N
Formula Weight: 129.11
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5130
Odour: Characteristic
Melting Point: 13-14°
Boiling Point: 171-174°
Beilstein Reference: 2802549
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007651
Formuła:
C₆H₅F₂N Temp. Wrzenia: 171…174 °C Temp. topnienia: 13…14 °C Gęstość: 1,285 Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007651 Numer CAS: 367-30-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-690-1 Jednostka: 2941 ADR: 6.1,III |