Drukuj
2,4-Difluoroanilina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
114590100 114590250 114591000
ACRO114590100EA 147 PLN
ACRO114590100 ACRO114590250 ACRO114591000
2,4-Difluoroanilina 99%
2,4-Difluoroanilina
Formuła: C₆H₅F₂N
Temp. Wrzenia: 170 °C (753 mmHg)
Gęstość: 1,268 g/cm³
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007648
Numer CAS: 367-25-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-687-5
Jednostka: 2941
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,03171
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine