Drukuj
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L07924.03 L07924.06
L07924.03EA 248 PLN
L07924.03 L07924.06
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid ≥97%
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Formuła: C₇H₄FIO₂
MW: 266.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 312
Temp. topnienia: 122…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042289
Numer CAS: 111771-08-5