Drukuj
1-Fluoro-4-jodobenzen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoroiodobenzene
204500010 204500050 204500500
ACRO204500010EA 103 PLN
ACRO204500010 ACRO204500050 ACRO204500500
1-Fluoro-4-jodobenzen 99%
1-Fluoro-4-jodobenzen
Formuła: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Temp. Wrzenia: 182…184 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1.925 g/cm³
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001052
Numer CAS: 352-34-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-522-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %