1-Fluoro-3-jodobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11706.14
A11706.22
A11706.14EA
620
PLN
A11706.14
A11706.22
1-Fluoro-3-jodobenzen ≥99%
1-Fluoro-3-jodobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 1121-86-4
Molecular Formula: C6H4FI
Formula Weight: 222.00
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5840
Melting Point: -42°
Boiling Point: 77-78°/19mm
Beilstein Reference: 2039305
MDL No.: MFCD00001044
Formuła:
C₆H₄FI Temp. Wrzenia: 77…78 °C (19 mmHg) Temp. topnienia: –42 °C Gęstość: 1,898 Temp. Zapłonu: 67 °C (152 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001044 Numer CAS: 1121-86-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-339-9 |