Drukuj
1-Fluoro-3-jodobenzen 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
204480050 204480250
ACRO204480050EA 148 PLN
ACRO204480050 ACRO204480250
1-Fluoro-3-jodobenzen 99% stabilised
1-Fluoro-3-jodobenzen
Formuła: C₆H₄FI
Temp. Wrzenia: 77…78 °C (19 mmHg)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 1,89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 67 °C
Numer MDL: MFCD00001044
Numer CAS: 1121-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-339-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper