1-Fluoro-2-jodobenzen ≥99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 348-52-7
Molecular Formula: C6H4FI
Formula Weight: 222.00
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5900
Melting Point: -43° to -40°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 2039770
MDL No.: MFCD00001031
Formuła:
C₆H₄FI Temp. Wrzenia: 188…189 °C Temp. topnienia: –43 °C to –40 °C Gęstość: 1,903 Temp. Zapłonu: 71 °C (159 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001031 Numer CAS: 348-52-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-477-3 |