Drukuj
Kwas 4-Fluoro-3-nitrobenzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
305060050 305060250
ACRO305060050EA 206 PLN
ACRO305060050 ACRO305060250
Kwas 4-Fluoro-3-nitrobenzoesowy 98%
Kwas 4-Fluoro-3-nitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₄FNO₄
Temp. Wrzenia: 92 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 120…126 °C
Numer MDL: MFCD00007058
Numer CAS: 453-71-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-221-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 126 °C
GC ≥97.5 %