2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19770.03
L19770.06
L19770.03EA
607
PLN
L19770.03
L19770.06
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid ≥98%
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 403-24-7
Molecular Formula: C7H4FNO4
Formula Weight: 185.11
Melting Point: 172-175°
Beilstein Reference: 2582091
Formuła:
C₇H₄FNO₄ MW: 185.11 g/mol Temp. topnienia: 172…175 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00275565 Numer CAS: 403-24-7 |