Kwas 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20128.03
L20128.06
L20128.03EA
369
PLN
L20128.03
L20128.06
Kwas 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoesowy 98%
Kwas 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 944-43-4
Molecular Formula: C7H3F4NO2
Formula Weight: 209.11
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 2121117
Formuła:
C₇H₃F₄NO₂ Temp. topnienia: 182…184 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007647 Numer CAS: 944-43-4 Numer WE (dawny EINECS): 213-409-6 |