5-Fluoroanthranilic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Amino-5-fluorobenzoic acid
B21458.03
B21458.06
B21458.14
B21458.03EA
508
PLN
B21458.03
B21458.06
B21458.14
5-Fluoroanthranilic acid ≥98%
5-Fluoroanthranilic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 446-08-2
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 2803664
Formuła:
C₇H₆FNO₂ MW: 155.13 g/mol Temp. Wrzenia: 305 Temp. topnienia: 182…184 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00055566 Numer CAS: 446-08-2 Numer WE (dawny EINECS): 207-159-7 |