Drukuj
5-Fluoroanthranilic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
308940010 308940050
ACRO308940010EA 303 PLN
ACRO308940010 ACRO308940050
5-Fluoroanthranilic acid 97%
5-Fluoroanthranilic acid
Formuła: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 305
Temp. topnienia: 181…185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055566
Numer CAS: 446-08-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-159-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %