Kwas 4-fluoroantranilowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21907.03
B21907.06
B21907.03EA
523
PLN
B21907.03
B21907.06
Kwas 4-fluoroantranilowy 98%
Kwas 4-fluoroantranilowy
Purity: 98%
CAS No.: 446-32-2
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Melting Point: 192-196°
Beilstein Reference: 2803665
Formuła:
C₇H₆FNO₂ Temp. Wrzenia: 305 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 192…196 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075553 Numer CAS: 446-32-2 Numer WE (dawny EINECS): 207-163-9 |