Kwas pentafluorobenzoesowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid
A12396.06
A12396.14
A12396.06EA
218
PLN
A12396.06
A12396.14
Kwas pentafluorobenzoesowy ≥99%
Kwas pentafluorobenzoesowy
Purity: 99%
CAS No.: 602-94-8
Molecular Formula: C7HF5O2
Formula Weight: 212.07
Melting Point: 100-104°
Boiling Point: 219-221°
MDL No.: MFCD00002406
Formuła:
C₇HF₅O₂ Temp. Wrzenia: 219…221 °C Temp. topnienia: 100…104 °C Gęstość: 1,942 g/cm³ (22 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002406 Numer CAS: 602-94-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-026-6 |