Kwas 4-fluorobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14129.14
A14129.22
A14129.36
A14129.14EA
277
PLN
A14129.14
A14129.22
A14129.36
Kwas 4-fluorobenzoesowy ≥98%
Kwas 4-fluorobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 456-22-4
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.11
Melting Point: 183-187°
Beilstein Reference: 1906922
Merck Reference: 14,4171
MDL No.: MFCD00002530
Formuła:
C₇H₅FO₂ Temp. Wrzenia: 254 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 183…187 °C Gęstość: 1,470 Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002530 Numer CAS: 456-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 207-259-0 Klasyfikacja Merck : 14,4171 |