Kwas 3-fluorobenzoesowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16511.14
A16511.22
A16511.14EA
490
PLN
A16511.14
A16511.22
Kwas 3-fluorobenzoesowy ≥99%
Kwas 3-fluorobenzoesowy
Purity: 99%
CAS No.: 455-38-9
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.11
Melting Point: 122-124°
Beilstein Reference: 1906920
Formuła:
C₇H₅FO₂ Temp. Wrzenia: 251 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 122…124 °C Gęstość: 1,474 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002489 Numer CAS: 455-38-9 Numer WE (dawny EINECS): 207-248-0 |