Drukuj
Kwas 3-fluorobenzoesowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
119370250 119371000 119370050
ACRO119370250EA 250 PLN
ACRO119370250 ACRO119371000 ACRO119370050
Kwas 3-fluorobenzoesowy 99%
Kwas 3-fluorobenzoesowy
Formuła: C₇H₅FO₂
Temp. Wrzenia: 251 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 121…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002489
Numer CAS: 455-38-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-248-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥98.5 %
Titration with TBAH ≥98.5 %
Solubility (in water) Sparingly soluble
Related substances Passes test
Titration with NaOH 99.5 to 100.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm